Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11443854
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443854 25 g 25g
11433854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443854 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11882.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1582.11 DKK
    1423.65 DKK / 25g
    Spare 158.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2571-52-0 | C10H11N | 145,205 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2571-52-0
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.205
MDL nummer MFCD00016378
InChI nøgle SNIZBGQMWRHNDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethyl-benzonitrile, .beta.-isodurylonitrile, 2,4,6-trimethylbenzenecarbonitrile, cyanmesitylen, cyanomesitylene, mesitylnitrile, acmc-1cee4, benzonitrile,2,4,6-trimethyl
PubChem CID 137649
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzonitril
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzonitrile
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Kogepunkt 79°C to 80°C (2 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2044618
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 145.21
Procent renhed 98%