Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11491037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491037 5 g 5g
11481037 1 g 1g
11401047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24060.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164,011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5980-97-2
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.011
MDL nummer MFCD00236060
InChI nøgle BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼120 °C til 127 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2831927
Formel vægt 164.01
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.