Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11481037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481037 1 g 1g
11491037 5 g 5g
11401047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24060.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164,011 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5980-97-2
Molekylær formel C9H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 164.011
MDL nummer MFCD00236060
InChI nøgle BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼120°C to 127°C
Mængde 1 g
Beilstein 2831927
Formel vægt 164.01
Procent renhed 97%