Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295054
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10295054 25 g 25g
10009211 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295054 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12350EB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1541-10-2
Molekylær formel C9H12S
Molekylvægt (g/mol) 152.255
MDL nummer MFCD00218475
InChI nøgle PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzenethiol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3)3C6H2SH
Mængde 25 g
Formel vægt 152.26
Procent renhed 97%