Få mere at vide
2,4,6-Trimethylanilin, 98%
Beskrivelse
2,4,6-trimethylanilin er nyttig til fremstilling af Grubbs' katalysator. Det bruges som en forløber for farvestoffer. Det gennemgår kondensationsreaktion med glyoxal for at fremstille glyoxal-bis(mesitylimin). Det er også involveret i fremstillingen af 1,3-diketimin-ligander ved kondensation med 1,3-diketoner. Yderligere bruges det til fremstilling af Acid Blue 129 farvestof, som er nyttigt i histokemiske undersøgelser. Ud over dette tjener det som en byggesten til forskellige voluminøse ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6-Trimethylanilin er nyttig til fremstilling af Grubbs′ katalysator. Det bruges som en forløber for farvestoffer. Det gennemgår kondensationsreaktion med glyoxal for at fremstille glyoxal-bis(mesitylimin). Det er også involveret i fremstillingen af 1,3-diketimin-ligander ved kondensation med 1,3-diketoner. Yderligere bruges det til fremstilling af Acid Blue 129 farvestof, som er nyttigt i histokemiske undersøgelser. Ud over dette tjener det som en byggesten til forskellige voluminøse ligander.
Opløselighed
Lidt blandbar med carbontetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethylaniline |
| Smeltepunkt | -5° °C |
| Tæthed | 0.962 |
| Kogepunkt | 232 °C til 234 °C |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Brydningsindeks | 1.551 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 636559 |
| Opløselighedsinformation | Let blandet med kulstoftetrachlorid. Ublandelig med vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4,6-Trimethylaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylaniline