Få mere at vide
2,4,6-Trimethylanilin, 97%
Artikelnummer. 11955211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955211 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10615212 100 g Glasflaske 100g
10432845 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11955211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157960025
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-05-1
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00007740
InChI nøgle KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC navn 2,4,6-trimethylanilin
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5,0 °C
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 233,0 °C
Flammepunkt 96 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2NH2
Brydningsindeks 1,5505 til 1,5525
Mængde 2.5 kg
Beilstein 12,116
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandelig med vand. Andre opløseligheder: let opløselig i carbontetrachlorid, opløselig i de fleste almindelige opløsningsmidler
Formel vægt 135.21
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.