Få mere at vide
2,4,6-trimethyl-5-pyrimidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-trimethyl-5-pyrimidinol |
| CAS | 71267-12-4 |
| Molekylær formel | C7H10N2O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-4-7(10)5(2)9-6(3)8-4/h10H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1nc(C)c(O)c(C)n1 |
| IUPAC navn | 2,4,6-trimethylpyrimidin-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vægt | 138.0793 |