missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Trimethyl-5-nitrobenzene-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethyl-5-nitrobenzene-d11 |
| CAS | 1126138-12-2 |
| Molekylær formel | C9D11NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,4,6-Tri(methyl-d3)-5-nitro-benzene-1,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c(c([2H])c(c(c1C([2H])([2H])[2H])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,3-dideuterio-5-nitro-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vægt | 176.148 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?