Få mere at vide
2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105013
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31105013 100 g
31099805 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31105013 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD133216100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
CAS 58052-80-5
Molekylær formel C6H21N3O3
MDL nummer MFCD00149559
Mængde 100 g
SMIL CC1NC(C)NC(C)N1.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Procent renhed 95%