Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 11399815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399815 1 g 1g
11309825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19837.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 135159-25-0 | C9H13BO5 | 212,01 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzenboronsyre bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i Suzuki-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethoxybenzenboronsyre bruges som mellemprodukt i organiske synteser og i
Suzuki-reaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135159-25-0
Molekylær formel C9H13BO5
Molekylvægt (g/mol) 212.01
MDL nummer MFCD01114642
InChI nøgle PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,4,6-trimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid,b-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-boronic ester, pubchem9566, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-bronic ester, acmc-1cirz, ablock ab-12-9177, 2,4,6-trimethoxybenzeneboronicacid
PubChem CID 4197996
IUPAC navn (2,4,6-trimethoxyphenyl)boronsyre
SMIL COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Mængde 1 g
Beilstein 4315581
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 212.01
Procent renhed 98%