Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30449796
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30449796 50 g
1 options
Artikelnummer. 30449796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79583550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 830-79-5
Molekylær formel C10H12O4
Mængde 50 g
Synonym 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1
IUPAC navn 2,4,6-trimethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 196.2
Formel vægt 196.0736