Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 830-79-5 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 2,4,6-trimethoxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |