Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11403644
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403644 5 g 5g
11413644 25 g 25g
11423644 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11280.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57199-00-5 | C16H23ClO | 266.809 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Triisopropylbenzoylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, ammoniak osv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57199-00-5
Molekylær formel C16H23ClO
Molekylvægt (g/mol) 266.809
MDL nummer MFCD00015030
InChI nøgle OSKNTKJPGKHDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, acmc-20aoev, 2,4,6-triiso-propylbenzoyl chloride, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid chloride
PubChem CID 92697
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzoylchlorid
SMIL CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)Cl)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2269534
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 266.81
Procent renhed ≥98%