Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11452867
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452867 50 g 50g
11442867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15489.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 49623-71-4 | C16H24O2 | 248,366 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoesyre er en hindret syremellemforbindelse i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Triisopropylbenzoesyre er en hindret syremellemforbindelse i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49623-71-4
Molekylær formel C16H24O2
Molekylvægt (g/mol) 248.366
MDL nummer MFCD00015031
InChI nøgle ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
PubChem CID 96214
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzoesyre
SMIL CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Smeltepunkt 184 °C til 187 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2372331
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 248.37
Procent renhed 97%