Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 6553-96-4 |
| Molekylær formel | C15H23ClO2S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.86 |
| Formel vægt | 302.1107 |