Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30452856
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30452856 100 g
1 options
Artikelnummer. 30452856 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795575100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 6553-96-4
Molekylær formel C15H23ClO2S
Mængde 100 g
Synonym 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
SMIL CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 302.86
Formel vægt 302.1107