Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonyl Azid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Azide |
| CAS | 36982-84-0 |
| Molekylær formel | C15H23N3O2S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Azide, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl azide, NSC 646156, Trisyl Azide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3 |
| SMIL | O=[S](N=[N+]=[N-])(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1)=C1C(C)C)=O |
| IUPAC navn | 2,4,6-triisopropylbenzensulfonylazid |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.43 |
| Formel vægt | 309.15 |