Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonyl Azid, TRC
Artikelnummer. 30453154
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453154 25 g
1 options
Artikelnummer. 30453154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79548025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Azide
CAS 36982-84-0
Molekylær formel C15H23N3O2S
Mængde 25 g
Synonym 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Azide, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl azide, NSC 646156, Trisyl Azide
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
SMIL O=[S](N=[N+]=[N-])(C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1)=C1C(C)C)=O
IUPAC navn 2,4,6-triisopropylbenzensulfonylazid
Molekylvægt (g/mol) 309.43
Formel vægt 309.15