Få mere at vide
2,4,6-Triiodoresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triiodoresorcinol |
| CAS | 19403-92-0 |
| Molekylær formel | C6H3I3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,4,6-Triiodo-1,3-benzenediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3I3O2/c7-2-1-3(8)6(11)4(9)5(2)10/h1,10-11H |
| SMIL | Oc1c(I)cc(I)c(O)c1I |
| IUPAC navn | 2,4,6-triiodobenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.8 |
| Formel vægt | 487.7267 |