Få mere at vide
2,4,6-Triiodophenol, 98%
Artikelnummer. p-7023516
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11414100
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17145.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 609-23-4 | C6H3I3O | 471.802 g/mol
2,4,6-Triiodphenol anvendes som en joderet desinfektion af produkt dannet under klorering af spildevand. Det bruges også som et potent skjoldbruskkirtelforstyrrende kemikalie og til at undersøge deiodinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Triiodophenol anvendes som en joderet desinfektion af produkt dannet under klorering af spildevand. Det bruges også som et potent skjoldbruskkirtelforstyrrende kemikalie og til at undersøge deiodinase.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-23-4
Molekylær formel C6H3I3O
Molekylvægt (g/mol) 471.802
MDL nummer MFCD00002179
InChI nøgle VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo
PubChem CID 11862
IUPAC navn 2,4,6-triiodphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triiodophenol
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 5 g
Beilstein 2046861
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 471.8
Procent renhed 98%