Få mere at vide
2,4,6-Triiodophenol, 98%
Artikelnummer. 11433367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433367 100 g 100g
11414100 5 g 5g
11423367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17145.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-23-4 | C6H3I3O | 471,802 g/mol
2,4,6-Triiodphenol anvendes som en joderet desinfektion af produkt dannet under klorering af spildevand. Det bruges også som et potent skjoldbruskkirtelforstyrrende kemikalie og til at undersøge deiodinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Triiodophenol anvendes som en joderet desinfektion af produkt dannet under klorering af spildevand. Det bruges også som et potent skjoldbruskkirtelforstyrrende kemikalie og til at undersøge deiodinase.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-23-4
Molekylær formel C6H3I3O
Molekylvægt (g/mol) 471.802
MDL nummer MFCD00002179
InChI nøgle VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo
PubChem CID 11862
IUPAC navn 2,4,6-triiodphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triiodophenol
Smeltepunkt 156 °C til 160 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2046861
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 471.8
Procent renhed 98%