Få mere at vide
2,4,6-Triiodophenol, 98%
Beskrivelse
2,4,6-Triiodphenol anvendes som en joderet desinfektion af produkt dannet under klorering af spildevand. Det bruges også som et potent skjoldbruskkirtelforstyrrende kemikalie og til at undersøge deiodinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6-Triiodophenol anvendes som en joderet desinfektion af produkt dannet under klorering af spildevand. Det bruges også som et potent skjoldbruskkirtelforstyrrende kemikalie og til at undersøge deiodinase.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triiodophenol |
| Smeltepunkt | 156 °C til 160 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2046861 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 471.8 |
| Procent renhed | 98% |