Få mere at vide
2,4,6-triiodoaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-triiodoaniline |
| CAS | 24154-37-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 I3 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenamine','2,4,6-triiodo- (9CI','ACI), 2,4,6-Triiodobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-triiodo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Triiodo-phenylamine, NSC 9004 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4I3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2 |
| SMIL | Nc1c(I)cc(I)cc1I |
| IUPAC navn | 2,4,6-triiodoaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.816 |
| Formel vægt | 470.7478 |