Få mere at vide
2,4,6-Trihydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phloroglucinol carboxylic acid |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 170.0215 |