Få mere at vide
2,4,6-trihydroxybenzoesyre monohydrat, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459797
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11459797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22768.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71989-93-0 | C7H8O6 | 188.135 g/mol
2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-93-0
Molekylær formel C7H8O6
Molekylvægt (g/mol) 188.135
MDL nummer MFCD00149095
InChI nøgle HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trihydroxybenzoic acid hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, monohydrate, phloroglucinolcarboxylic acid, pubchem20337, acmc-209olb, 2,4,6-trihydroxybenzoicacidmonohydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid, hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical t, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical grade, predominantly 1,3,5-benzenetriol
PubChem CID 2723793
IUPAC navn 2,4,6-trihydroxybenzoesyre;hydrat
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)C(=O)O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 2212148
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.14 (170.12 Anhydrous)
Procent renhed 94%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate