Få mere at vide
2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat, 90+%
Artikelnummer. 11449797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449797 25 g 25g
11459797 100 g 100g
11469797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22768.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71989-93-0 | C7H8O6 | 188,135 g/mol
2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trihydroxybenzoesyre monohydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-93-0
Molekylær formel C7H8O6
Molekylvægt (g/mol) 188.135
MDL nummer MFCD00149095
InChI nøgle HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trihydroxybenzoic acid hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, benzoic acid, 2,4,6-trihydroxy-, monohydrate, phloroglucinolcarboxylic acid, pubchem20337, acmc-209olb, 2,4,6-trihydroxybenzoicacidmonohydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid, hydrate, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical t, 2,4,6-trihydroxybenzoic acid monohydrate, technical grade, predominantly 1,3,5-benzenetriol
PubChem CID 2723793
IUPAC navn 2,4,6-trihydroxybenzoesyre;hydrat
SMIL C1=C(C=C(C(=C1O)C(=O)O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 2212148
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.14 (170.12 Anhydrous)
Procent renhed 94%