Få mere at vide
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30457007
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457007 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795170500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phloroglucinol carboxaldehyde
CAS 487-70-7
Molekylær formel C7 H6 O4
Mængde 500 mg
Synonym 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, Phloroglucinaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
SMIL Oc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
IUPAC navn 2,4,6-trihydroxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 154.027