Få mere at vide
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2,4-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2,4-Diacetate |
| CAS | 164329-24-2 |
| Molekylær formel | C11H10O6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,4-Bis(acetyloxy)-6-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O6/c1-6(13)16-8-3-10(15)9(5-12)11(4-8)17-7(2)14/h3-5,15H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(O)c(C=O)c(OC(=O)C)c1 |
| IUPAC navn | (3-acetyloxy-4-formyl-5-hydroxyphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.19 |
| Formel vægt | 238.0477 |