Få mere at vide
2', 4', 6'-Trihydroxyacetophenon Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30456527
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456527 100 mg
30449874 50 mg
30454327 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT888025100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 249278-28-2
Molekylær formel C8H8O4 . H2O
Molekylvægt (g/mol) 186.16
Synonym 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one Hydrate
IUPAC navn 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon; Hydrate
SMIL O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
Formel vægt 186.0528
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.