missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Triformylphloroglucinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triformylphloroglucinol |
| CAS | 34374-88-4 |
| Molekylær formel | C9H6O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O6/c10-1-4-7(13)5(2-11)9(15)6(3-12)8(4)14/h1-3,13-15H |
| SMIL | OC1=C(C=O)C(O)=C(C=O)C(O)=C1C=O |
| IUPAC navn | 2,4,6-trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.14 |
| Formel vægt | 210.0164 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?