Få mere at vide
2,4,6-Trifluoropyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11391567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391567 5 g 5g
11381567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04404.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 696-82-2 | C4HF3N2 | 134,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-82-2
Molekylær formel C4HF3N2
Molekylvægt (g/mol) 134.06
MDL nummer MFCD00039705
InChI nøgle NTSYSQNAPGMSIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trifluoro, pubchem6891, 2,4,6-trifluoropyrimide, 2,4, 6-trifluoropyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trifluoro, pyrimidine, 2,4,6-trifluoro-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 69677
IUPAC navn 2,4,6-trifluorpyrimidin
SMIL FC1=CC(F)=NC(F)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluoropyrimidine
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Brydningsindeks 1.405
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 607190
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 134.06
Procent renhed 98%