Få mere at vide
2,4,6-Trifluorbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30456967
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30456967 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30456967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT790065250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzylamine
CAS 214759-21-4
Molekylær formel C7H6F3N
Mængde 250 mg
Synonym Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2
SMIL NCc1c(F)cc(F)cc1F
IUPAC navn (2,4,6-trifluorofhenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 161.12
Formel vægt 161.0452