Få mere at vide
2,4,6-Trifluorobenzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trifluorobenzylamine |
| CAS | 214759-21-4 |
| Molekylær formel | C7H6F3N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2 |
| SMIL | NCc1c(F)cc(F)cc1F |
| IUPAC navn | (2,4,6-trifluorophenyl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.12 |
| Formel vægt | 161.0452 |