Få mere at vide
2,4,6-Trifluorobenzylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17950596
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17950596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17950596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3948.030100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4,6-Trifluorobenzylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzylamine
CAS 214759-21-4
Analyt- eller komponentnavne 2,4,6-Trifluorobenzylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7H6F3N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, 2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2
SMIL NCc1c(F)cc(F)cc1F
IUPAC navn (2,4,6-trifluorophenyl)methanamine
Molekylvægt (g/mol) 161.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 161.0452 g/mol