Få mere at vide
2,4,6-Trifluorbenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 15435507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435507 250 mg 250mg
15425507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32746.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 220239-64-5 | C6H2ClF3O2S | 230,585 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 220239-64-5
Molekylær formel C6H2ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 230.585
MDL nummer MFCD01091015
InChI nøgle XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,6-trifluorobenzenesulphonyl chloride, pubchem5181, chloro 2,4,6-trifluorophenyl sulfone, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776983
IUPAC navn 2,4,6-trifluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 230.59
Procent renhed 97%