Få mere at vide
2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine-d4,15N Deuterium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine-d4,15N Deuterium Chloride |
| CAS | 2732917-43-8 |
| Molekylær formel | C7H2D4F315N • DCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3N.ClH/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4;/h1-2H,3,11H2;1H/i3D2,11+1;/hD3 |
| SMIL | FC1=CC(F)=CC(F)=C1C([2H])([2H])[15N]([2H])[2H].[2H]Cl |
| IUPAC navn | (2,4,6-trifluorophenyl)methan-d2-amine-d2-15N deuterium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.61 |
| Formel vægt | 203.05 |