Få mere at vide
2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9F3N3/c10-7-4(1-13)8(11)6(3-15)9(12)5(7)2-14 |
| Formel vægt | 207.0044 |