Få mere at vide
2,4,6-Trichloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30452577
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30452577 25 g
1 options
Artikelnummer. 30452577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77418025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloropyrimidine
CAS 3764-01-0
Molekylær formel C4HCl3N2
Mængde 25 g
Synonym 2,4,6-Trichloro-pyrimidine, NSC 6494
InChI formel InChI=1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
SMIL Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
IUPAC navn 2,4,6-trichloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 183.42
Formel vægt 181.9205