Få mere at vide
2,4,6-Trichloropyrimidin, 99%
Artikelnummer. 10501581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501581 100 g Glasflaske 100g
10416780 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10501581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139491000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3764-01-0
Molekylær formel C4HCl3N2
Molekylvægt (g/mol) 183.42
MDL nummer MFCD00006063
InChI nøgle DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
IUPAC navn 2,4,6-trichlorpyrimidin
SMIL C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trichloropyrimidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23 °C til 25 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 210 °C til 215 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5690 til 1,571
Mængde 100 g
Beilstein 23, 90
Formel vægt 183.42
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichloropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.