Få mere at vide
2,4,6-Trichloropyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11445243
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445243 100 g 100g
11425243 5 g 5g
11435243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12842.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183,416 g/mol
Det anvendes i selektiv Suzuki-kobling med arylboronsyrer er blevet rapporteret at give 6-arylpyrimidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er påført I selektiv Suzuki-kobling med arylboronsyrer
er det blevet rapporteret at give 6-arylpyrimidiner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3764-01-0
Molekylær formel C4HCl3N2
Molekylvægt (g/mol) 183.416
MDL nummer MFCD00006063
InChI nøgle DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
IUPAC navn 2,4,6-trichlorpyrimidin
SMIL C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloropyrimidine
Smeltepunkt 21 °C til 25 °C
Tæthed 1.595
Kogepunkt 213 °C til 215 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Irriterende
Brydningsindeks 1.57
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 118284
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 183.43
Procent renhed 98%