Få mere at vide
2,4,6-Trichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 10336884 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336884 1 g Glasflaske 1g
10254634 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336884 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16063-69-7
Molekylær formel C5H2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 182.44
MDL nummer MFCD00971928
InChI nøgle FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
IUPAC navn 2,4,6-trichlorpyridin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trichloropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Farve Brun-gul til gul
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 182.44
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichloropyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.