Få mere at vide
2,4,6-Trichloropyridine, 97%
Artikelnummer. 15453328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453328 25 g 25g
15443328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56787.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand. (0,113 mm Hg ved 25 °C)
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Undgå at bruge oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16063-69-7
Molekylær formel C5H2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 182.428
MDL nummer MFCD00971928
InChI nøgle FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
IUPAC navn 2,4,6-trichlorpyridin
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichloropyridine
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Formel vægt 182.44
Procent renhed 97%