Få mere at vide
2,4,6-Trichloropyridine, 97%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand. (0,113 mm Hg ved 25 °C)
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Undgå at bruge oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichloropyridine |
| Smeltepunkt | 33°C to 37°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C) |
| Formel vægt | 182.44 |
| Procent renhed | 97% |