Få mere at vide
2,4,6-Trichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30454670
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30454670 50 g
1 options
Artikelnummer. 30454670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77415050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorophenol
CAS 88-06-2
Molekylær formel C6 H3 Cl3 O
Mængde 50 g
Synonym Phenol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophenol, 1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, BTS 45186, Dowicide 2S, NSC 2165, Omal, Phenachlor
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4,6-trichlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 197.45
Formel vægt 195.9249