Få mere at vide
2,4,6-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15886570
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15886570 100 g
15830431 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886570 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8184690100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-06-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 197.45
Tekniske data
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Tæthed 1.675 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 244°C to 246°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002172
Mængde 100 g
Synonym 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol