Få mere at vide
2,4,6-trichlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045733 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10045733
Brand: Thermo Scientific Acros 139485000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-06-2
Molekylær formel C6H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 197.45
MDL nummer MFCD00002172
InChI nøgle LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
PubChem CID 6914
ChEBI CHEBI:28755
IUPAC navn 2,4,6-trichlorphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trichlorophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64.0°C to 68.0°C
Farve Beige til Brun
Kogepunkt 246.0°C
Flammepunkt 99°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl3C6H2OH
Mængde 500 g
Beilstein 06, 190
Merck Index 15, 9809
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.8g/L. Other solubilities: soluble in aromatic solvents and caustic soda sol.,soluble in (g/100g) acetone 525; benzene 113;,ccl4 37; diacetone alcohol 335; ether 354;,methanol 525; pine oil 163; toluene 100;,turpentine 37
Formel vægt 197.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Mass or Crystalline Powder and Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.