Få mere at vide
2,4,6-trichlorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081629
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444100
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11681.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197.439 g/mol
2,4,6-Trichlorphenol, antiseptisk, afløvende og limkonserverende, kemisk mellemprodukt, anti-mugbehandling, opløsningsmiddel til polyesterfiber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trichlorphenol, antiseptisk, afløvende og limkonserverende, kemisk mellemprodukt, anti-mugbehandling, opløsningsmiddel til
polyesterfiber.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,8 g
/L).
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-06-2
Molekylær formel C6H3Cl3O
MDL nummer MFCD00002172
InChI nøgle LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6914
ChEBI CHEBI:28755
IUPAC navn 2,4,6-trichlorphenol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorophenol
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Tæthed 1.675
Kogepunkt 245°C to 246°C
Flammepunkt 99°C
Analyseprocentområde 98%
Lugt Phenol-like
Mængde 100 g
FN nummer UN2020
Beilstein 776729
Merck Index 14,9644
Synonym dowicide 2 s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln.(0.8 g/L).
SMIL OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Molekylvægt (g/mol) 197.44
Formel vægt 197.45
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,4,6-Trichlorophenol