missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4,6-Trichlorophenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichlorophenol-13C6 |
| CAS | 208461-28-3 |
| Molekylær formel | 13C6 H3 Cl3 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Phenol-13C6','2,4,6-trichloro- (9CI), 2,4,6-Trichlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,4,6-Trichlorophenol 13C6, 2,4,6-Trichlorophenol (ring-13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13c]1[13c](Cl)[13cH][13c](Cl)[13cH][13c]1Cl |
| IUPAC navn | 2,4,6-trichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.4 |
| Formel vægt | 201.9451 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?