Få mere at vide
2,4,6-Trichlorophen-3,5-d2-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-80-5 |
| Molekylær formel | C6 2H2 H Cl3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophen-3,5-d2-ol, 2,4,6-Trichlorophenol D2, 2,4,6-Trichlorophenol (ring-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D |
| SMIL | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(O)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,4,6-trichloro-3,5-dideuteriophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.46 |
| Formel vægt | 197.9375 |