Få mere at vide
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30450086
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30450086 1 g
1 options
Artikelnummer. 30450086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7745051G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
CAS 4136-95-2
Molekylær formel C7H2Cl4O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
SMIL ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn 2,4,6-trichlorobenzoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 243.9
Formel vægt 241.886